Få mere at vide
1-brom-3,3,3-trifluoracetone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1-brom-3,3,3-trifluoracetone anvendes til fremstilling af 3-nonylthio-1,1,1-trifluorpropan-2-on og perfluoralkylerede trans-allylalkoholer. Det er involveret i syntesen af cykliske tetrapeptider. Yderligere reagerer det med kaliumenolat af ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat til fremstilling af ethyl-2,4-bis(trifluormethyl)-4-hydroxydihydro-3-furoat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-brom-3,3,3-trifluoracetone anvendes til fremstilling af 3-nonylthio-1,1,1-trifluorpropan-2-on og perfluoralkylerede trans-allylalkoholer. Det er involveret i syntesen af cykliske tetrapeptider. Yderligere reagerer det med kaliumenolat af ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat til fremstilling af ethyl-2,4-bis(trifluormethyl)-4-hydroxydihydro-3-furoat.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-3,3,3-trifluoroacetone |
| Smeltepunkt | <-80°C |
| Tæthed | 1.822 |
| Kogepunkt | 85°C to 87°C |
| Flammepunkt | −2°C (28°F) |
| Lugt | Pungent |
| Brydningsindeks | 1.376 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2924 |
| Beilstein | 1703387 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Bromo-3,3,3-trifluoroacetone
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.