missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Bromo-2-phenoxybenzene, TRC

Artikelnummer. 30180433
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180433 500 mg
30180322 1 g
30179908 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30180433 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB687268500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7025-06-1
Molekylær formel C12 H9 Br O
Molekylvægt (g/mol) 249.1
Synonym Benzene, 1-bromo-2-phenoxy-, Ether, o-bromophenyl phenyl (6CI,7CI,8CI), 1-Bromo-2-phenoxybenzene, 2-Bromodiphenyl ether, 2-Bromophenyl phenyl ether, 2-Phenoxy-1-bromobenzene, 2-Phenoxybromobenzene, BDE 1, PBDE 1, o-Bromophenyl phenyl ether
IUPAC navn 1-bromo-2-phenoxybenzene
SMIL Brc1ccccc1Oc2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PBDE 1 (2-Bromodiphenyl Ether)
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9BrO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Formel vægt 247.9837
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.