Få mere at vide
1-Bromo-2-nitrobenzene, 99%
Artikelnummer. 11479183
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479183 250 g 250g
11469183 50 g 50g
11459183 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11479183 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11686.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 577-19-5 | C6H4BrNO2 | 202.007 g/mol
1-Brom-2-nitrobenzen bruges i organisk syntese. Det kan også reagere med 2-methylamino-benzoesyre for at få N-methyl-N-(2-nitro-phenyl)-antranilsyre. Og det bruges også til fremstilling af 4-methoxy-2a-nitrodiphenylether, 1-methoxy-3,5-bis-(2-nitro-phenoxy)benzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-2-nitrobenzen anvendes i organisk syntese. Det kan også reagere med 2-methylamino-benzoesyre for at få N-methyl-N-(2-nitro-phenyl)-antranilsyre. Og det bruges også til fremstilling af 4-methoxy-2′ -nitrodiphenylether, 1-methoxy-3,5-bis-(2-nitro-phenoxy)benzen.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 577-19-5
Molekylær formel C6H4BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 202.007
MDL nummer MFCD00007045
InChI nøgle ORPVVAKYSXQCJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromonitrobenzene, o-bromonitrobenzene, o-nitrobromobenzene, 2-nitrobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-nitro, o-nitrophenyl bromide, 2-bromo-1-nitrobenzene, 1-bromo-2-nitro-benzene, 2-bromo nitrobenzene, benzene, bromonitro
PubChem CID 11341
IUPAC navn 1-brom-2-nitrobenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-nitrobenzene
Smeltepunkt 40°C to 44°C
Kogepunkt 261°C
Flammepunkt 112°C (233°F)
Mængde 250 g
FN nummer UN3459
Beilstein 2044109
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 202.01
Procent renhed 99%