Få mere at vide
1-Brom-2-nitrobenzen, 99%
Artikelnummer. 11469183
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469183 50 g 50g
11479183 250 g 250g
11459183 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11469183 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11686.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.90 DKK
    535.65 DKK / 50g
    Spare 122.25 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 577-19-5 | C6H4BrNO2 | 202,007 g/mol
1-Brom-2-nitrobenzen bruges i organisk syntese. Det kan også reagere med 2-methylamino-benzoesyre for at få N-methyl-N-(2-nitro-phenyl)-antranilsyre. Og det bruges også til fremstilling af 4-methoxy-2a-nitrodiphenylether, 1-methoxy-3,5-bis-(2-nitro-phenoxy)benzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-2-nitrobenzen anvendes i organisk syntese. Det kan også reagere med 2-methylamino-benzoesyre for at få N-methyl-N-(2-nitro-phenyl)-antranilsyre. Og det bruges også til fremstilling af 4-methoxy-2′ -nitrodiphenylether, 1-methoxy-3,5-bis-(2-nitro-phenoxy)benzen.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 577-19-5
Molekylær formel C6H4BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 202.007
MDL nummer MFCD00007045
InChI nøgle ORPVVAKYSXQCJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromonitrobenzene, o-bromonitrobenzene, o-nitrobromobenzene, 2-nitrobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-nitro, o-nitrophenyl bromide, 2-bromo-1-nitrobenzene, 1-bromo-2-nitro-benzene, 2-bromo nitrobenzene, benzene, bromonitro
PubChem CID 11341
IUPAC navn 1-brom-2-nitrobenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-nitrobenzene
Smeltepunkt 40 °C til 44 °C
Kogepunkt 261 °C
Flammepunkt 112 °C (233 °F)
Mængde 50 g
FN nummer UN3459
Beilstein 2044109
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 202.01
Procent renhed 99%