Få mere at vide
1-brom-2-isopropoxybenzen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421100
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421100 5 g 5g
11431100 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421100 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25688.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 701-07-5 | C9H11BrO | 215.09 g/mol
1-Brom-2-isopropoxybenzen bruges som mellemprodukt i organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Brom-2-isopropoxybenzen anvendes som mellemprodukt i
organiske synteser.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materiale er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 701-07-5
Molekylær formel C9H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 215.09
MDL nummer MFCD00070759
InChI nøgle MMORVPBHAHXAHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-isopropoxybenzene, 2-2'-bromophenoxy propane, 1-bromo-2-propan-2-yloxy benzene, 1-bromo-2-isopropoxy benzene, 2-2-bromophenoxy propane, o-bromoisopropoxybenzene, 2-bromoisopropoxybenzene, 1-bromo-2-1-methylethoxy benzene, 2-bromophenyl isopropyl ether, pubchem3828
PubChem CID 21925427
IUPAC navn 1-brom-2-propan-2-yloxybenzen
SMIL CC(C)OC1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-isopropoxybenzene
Tæthed 1.34
Kogepunkt 73°C (2 mmHg)
Lugt Aromatic
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 215.09
Procent renhed 97%