Få mere at vide
1-Brom-2-iodobenzen, 99%, stabiliseret
Artikelnummer. 10052850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10052850 5 g Glasflaske 5g
10323013 1 g Glasflaske 1g
10494985 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10052850 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221950050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 583-55-1 | C6H4BrI | 282,9 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-55-1
Molekylær formel C6H4BrI
Molekylvægt (g/mol) 282.9
MDL nummer MFCD00001030
InChI nøgle OIRHKGBNGGSCGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoiodobenzene, o-bromoiodobenzene, 2-bromo-iodobenzene, benzene, 1-bromo-2-iodo, bromoiodobenzene, 1-bromo-2-iodo-benzene, attercop-chm at127403, chemwish ic03500, iodobromobenzene, 2-iodobromobenzene
PubChem CID 11415
IUPAC navn 1-brom-2-iodbenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)Br)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-iodobenzene
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 9°C to 10°C
Farve Gul
Tæthed 2.2030g/mL
Kogepunkt 120°C to 121°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4I
Brydningsindeks 1.6620 to 1.664
Mængde 5 g
Beilstein 05, 223
Fieser 01,77
Specifik vægtfylde 2.203
Stabilisator copper
Formel vægt 282.9
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-2-iodobenzene, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.