Få mere at vide
1-Bromo-2-iodobenzen, 98+%, stab. med kobber
Artikelnummer. 11468876
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468876 100 g 100g
11448876 5 g 5g
11458876 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468876 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17020.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
CAS: 583-55-1 | C6H4BrI | 282,906 g/mol
2-Bromiodobenzen bruges til syntese af diarylaminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromiodobenzen anvendes til syntese af diarylaminer.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Noter
Lysfølsom. Beskyt mod lys. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-55-1
Molekylær formel C6H4BrI
Molekylvægt (g/mol) 282.906
MDL nummer MFCD00001030
InChI nøgle OIRHKGBNGGSCGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoiodobenzene, o-bromoiodobenzene, 2-bromo-iodobenzene, benzene, 1-bromo-2-iodo, bromoiodobenzene, 1-bromo-2-iodo-benzene, attercop-chm at127403, chemwish ic03500, iodobromobenzene, 2-iodobromobenzene
PubChem CID 11415
IUPAC navn 1-brom-2-iodbenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)Br)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-iodobenzene
Navn note stabiliseret med kobber
Smeltepunkt 9 °C til 10 °C
Tæthed 2.256
Kogepunkt 257 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.6645
Mængde 100 g
Beilstein 1855309
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 282.91
Procent renhed ≥98%