Få mere at vide
1-Brom-2-fluorbenzen, 99%
Artikelnummer. 11433364
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433364 500 g 500g
11413364 25 g 25g
11423364 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11433364 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10635.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1072-85-1 | C6H4BrF | 175 g/mol
1-brom-2-fluorbenzen anvendes som en reaktant med cyclopenta-1,3-dien til fremstilling af 1,4-dihydro-1,4-metano-naphthalen. Denne reaktion kræver reagens Mg og opløsningsmiddel diethylether. Reaktionstiden er 3 timer med en temperatur på 20 °C,
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-brom-2-fluorbenzen bruges som en reaktant med cyclopenta-1,3-dien til fremstilling af 1,4-dihydro-1,4-metano-naphthalen. Denne reaktion kræver reagens Mg og opløsningsmiddel diethylether. Reaktionstiden er 3 timer med en temperatur på °20 C,
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1072-85-1
Molekylær formel C6H4BrF
Molekylvægt (g/mol) 175
MDL nummer MFCD00000282
InChI nøgle IPWBFGUBXWMIPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromofluorobenzene, o-bromofluorobenzene, 2-fluorobromobenzene, o-fluorobromobenzene, 2-bromfluorbenzen, benzene, 1-bromo-2-fluoro, 1-fluoro-2-bromobenzene, benzene, 1-fluoro-2-bromo, ofbb, benzene, bromofluoro
PubChem CID 61259
IUPAC navn 1-brom-2-fluorbenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)F)Br
Spécification
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-fluorobenzene
Smeltepunkt -8 °C
Tæthed 1.601
Kogepunkt 155 °C til 157 °C
Flammepunkt 43 °C (109 °F)
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.534
Mængde 500 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1071819
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 175.01
Procent renhed 99%
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.