Få mere at vide
1-Bromo-2-fluorobenzene, 99%
Artikelnummer. 11413364
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413364 25 g 25g
11423364 100 g 100g
11433364 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413364 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10635.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1072-85-1 | C6H4BrF | 175 g/mol
1-brom-2-fluorbenzen anvendes som en reaktant med cyclopenta-1,3-dien til fremstilling af 1,4-dihydro-1,4-metano-naphthalen. Denne reaktion kræver reagens Mg og opløsningsmiddel diethylether. Reaktionstiden er 3 timer med en temperatur på 20 °C,
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-brom-2-fluorbenzen bruges som en reaktant med cyclopenta-1,3-dien til fremstilling af 1,4-dihydro-1,4-metano-naphthalen. Denne reaktion kræver reagens Mg og opløsningsmiddel diethylether. Reaktionstiden er 3 timer med en temperatur på °20 C,
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1072-85-1
Molekylær formel C6H4BrF
Molekylvægt (g/mol) 175
MDL nummer MFCD00000282
InChI nøgle IPWBFGUBXWMIPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromofluorobenzene, o-bromofluorobenzene, 2-fluorobromobenzene, o-fluorobromobenzene, 2-bromfluorbenzen, benzene, 1-bromo-2-fluoro, 1-fluoro-2-bromobenzene, benzene, 1-fluoro-2-bromo, ofbb, benzene, bromofluoro
PubChem CID 61259
IUPAC navn 1-brom-2-fluorbenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-fluorobenzene
Smeltepunkt -8°C
Tæthed 1.601
Kogepunkt 155°C to 157°C
Flammepunkt 43°C (109°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.534
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1071819
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 175.01
Procent renhed 99%