Få mere at vide
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene, 98%
Artikelnummer. 15425397
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15425397 1 g 1g
15435397 5 g 5g
15498145 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15425397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32650.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 286932-57-8 | C7H3BrF4O | 258.998 g/mol
1-brom-2-fluor-5-(trifluormethoxy)benzen anvendt som opløsningsmidler. Mest anvendt i kemisk forarbejdning, ekstraktion og separation af kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-2-fluor-5-(trifluormethoxy)benzen anvendt som opløsningsmidler. Mest anvendt i kemisk forarbejdning, ekstraktion og separation af kemikalier.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 286932-57-8
Molekylær formel C7H3BrF4O
Molekylvægt (g/mol) 258.998
MDL nummer MFCD02181186
InChI nøgle VVVFPEJORKPEST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-fluoro-4-trifluoromethoxy benzene, 1-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzene, 3-bromo-4-fluoro trifluoromethoxy benzene, 3-bromo-4-fluorotrifluoroanisole, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy-bromobenzene, 3-bromo-4-fluorophenyl trifluoromethyl ether, 3-bromo-4-fluoro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 3-bromo-4-fluorotrifluoromethoxybenzene, pubchem12363, acmc-1cocq
PubChem CID 25067359
IUPAC navn 2-brom-1-fluor-4-(trifluormethoxy)benzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Mængde 1 g
Formel vægt 259
Procent renhed 98%