Få mere at vide
1-brom-2-fluor-4-nitrobenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448048
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448048 100 g 100g
15438048 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61494.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 185331-69-5 | C6H3BrFNO2 | 220.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 185331-69-5
Molekylær formel C6H3BrFNO2
Molekylvægt (g/mol) 220.00
MDL nummer MFCD05865088
InChI nøgle AZYQMHQOHNGPRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-fluoronitrobenzene, 3-fluoro-4-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-nitro, pubchem1045, acmc-1byt6, ksc495e5r, 1-bromo-2-fluoro-4-nitro-benzene, 4-bromo-3-fluoronitrobenzene; 3-fluoro-4-bromonitrobenzene
PubChem CID 2756994
IUPAC navn 1-brom-2-fluor-4-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(F)=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene
Smeltepunkt 88°C to 94°C
Mængde 100 g
Formel vægt 220
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof