Få mere at vide
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene, 97%
Artikelnummer. 11489466
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489466 25 g 25g
11479466 5 g 5g
11499466 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489466 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19190.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 136434-77-0 | C6H3BrFI | 300.90 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136434-77-0
Molekylær formel C6H3BrFI
Molekylvægt (g/mol) 300.90
MDL nummer MFCD00042577
InChI nøgle OCODJNASCDFXSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-fluoroiodobenzene, 3-fluoro-4-bromo iodobenzene, 1-bromo-2-fluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-iodo, 3-fluoro-4-bromo-iodobenzene, 1-bromo-2-fluoro-4-i, pubchem3231, acmc-209c5x, 3-fluoro-4-bromoiodobenzene, ksc490o1h
PubChem CID 2725006
IUPAC navn 1-brom-2-fluor-4-iodbenzen
SMIL FC1=C(Br)C=CC(I)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene
Smeltepunkt 34°C to 38°C
Kogepunkt 80°C (2.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Beilstein 4740251
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 300.9
Procent renhed 97%