Få mere at vide
1-Bromo-2-ethylbenzene, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-ethylbenzene |
| Smeltepunkt | -68°C |
| Tæthed | 1.338 |
| Kogepunkt | 199°C to 200°C |
| Flammepunkt | 71°C (159°F) |
| Brydningsindeks | 1.5485 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1929735 |
| Synonym | o-bromoethylbenzene, benzene, 1-bromo-2-ethyl, 2-ethylbromobenzene, 1-ethyl-2-bromobenzene, 2-bromo-1-ethylbenzene, 1-bromo-2-ethyl-benzene, benzene,1-bromo-2-ethyl, o-ethylbromobenzene, 2-bromophenyl ethane, bromo-2-ethylbenzene |
| Formel vægt | 185.06 |
| Vis mere |