Få mere at vide
1-Bromo-2-ethylbenzene, 98%
Artikelnummer. 11475427
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475427 5 g 5g
11485427 25 g 25g
11495427 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23449.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1973-22-4 | C8H9Br | 185.064 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1973-22-4
Molekylær formel C8H9Br
Molekylvægt (g/mol) 185.064
MDL nummer MFCD00000077
InChI nøgle HVRUGFJYCAFAAN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16089
IUPAC navn 1-brom-2-ethylbenzen
SMIL CCC1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-ethylbenzene
Smeltepunkt -68°C
Tæthed 1.338
Kogepunkt 199°C to 200°C
Flammepunkt 71°C (159°F)
Brydningsindeks 1.5485
Mængde 5 g
Beilstein 1929735
Synonym o-bromoethylbenzene, benzene, 1-bromo-2-ethyl, 2-ethylbromobenzene, 1-ethyl-2-bromobenzene, 2-bromo-1-ethylbenzene, 1-bromo-2-ethyl-benzene, benzene,1-bromo-2-ethyl, o-ethylbromobenzene, 2-bromophenyl ethane, bromo-2-ethylbenzene
Formel vægt 185.06
Procent renhed 98%