Få mere at vide
1-Bromo-2-cyclohexylbenzene, 97%
Artikelnummer. 11314895
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314895 1 g 1g
11324895 5 g 5g
11334895 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314895 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18059.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59734-92-8 | C12H15Br | 239.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59734-92-8
Molekylær formel C12H15Br
Molekylvægt (g/mol) 239.16
MDL nummer MFCD02093987
InChI nøgle BXMDAGGQRIDSPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-cyclohexyl-benzene, benzene, 1-bromo-2-cyclohexyl, acmc-20aoxa, l-bromo-2-cyclohexylbenzene, 2-bromo-1-cyclohexylbenzene
PubChem CID 10944502
IUPAC navn 1-brom-2-cyclohexylbenzen
SMIL BrC1=CC=CC=C1C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-cyclohexylbenzene
Tæthed 1.295
Kogepunkt 79°C to 83°C (0.01 mmHg)
Brydningsindeks 1.5605
Mængde 1 g
Beilstein 2365764
Formel vægt 239.16
Procent renhed 97%