Få mere at vide
1-Brom-2-klor-4-nitrobenzen, 98%
Artikelnummer. 11331957
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331957 10 g 10g
11341957 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11331957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07573.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 29682-39-1 | C6H3BrClNO2 | 236,449 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29682-39-1
Molekylær formel C6H3BrClNO2
Molekylvægt (g/mol) 236.449
MDL nummer MFCD00051514
InChI nøgle YKSXEJZFIQAUHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-chloronitrobenzene, benzene,1-bromo-2-chloro-4-nitro, pubchem22601, acmc-209vlc, 2-chloro-4-nitro-bromobenzene, 4-bromo-3-chloro-nitrobenzene, bromo-2-chloro-4-nitrobenzene, 1-bromanyl-2-chloranyl-4-nitro-benzene
PubChem CID 34667
IUPAC navn 1-brom-2-chlor-4-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzene
Smeltepunkt 59 °C til 62 °C
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2253107
Formel vægt 236.45
Procent renhed 98%