Få mere at vide
1-Bromo-2-butanone, tech. 90%, stab. with calcium carbonate, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368605
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368605 5 g 5g
11358605 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11368605 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12081.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 816-40-0
Molekylær formel C4H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 151.003
MDL nummer MFCD00000207
InChI nøgle CCXQVBSQUQCEEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-butanone, 2-butanone, 1-bromo, 1-bromobutanone, bromomethyl ethyl ketone, bromobutanone, bromobutan-2-one, l-bromo-2-butanone, acmc-20aoxd, 1-bromo-butan-2-one
PubChem CID 13156
IUPAC navn 1-bromobutan-2-one
SMIL CCC(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-butanone
Navn note stabilized with calcium carbonate
Tæthed 1.479
Kogepunkt 48°C to 49°C (10 mmHg)
Flammepunkt 68°C (154°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.465
Mængde 5 g
FN nummer UN2927
Beilstein 741894
Formel vægt 151.01
Procent renhed 85%
Grad Technical