Få mere at vide
1-Bromo-2-(bromomethyl)-4,5-dimethoxybenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4,5-dimethoxybenzene |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10Br2O2/c1-12-8-3-6(5-10)7(11)4-9(8)13-2/h3-4H,5H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 307.9048 |