Få mere at vide
1-Bromo-2,6-difluorobenzene, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10241143 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10241143 1 g Glass bottle 1g
10655521 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 10241143 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 297390010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 64248-56-2
Molekylær formel C6H3BrF2
Molekylvægt (g/mol) 192.991
MDL nummer MFCD00009894
InChI nøgle HRZTZLCMURHWFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2,6-difluorobenzene, 2,6-difluorobromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-difluoro, 2-bromo-1,3-difluoro-benzene, m-difluorobromobenzene, pubchem3034, acmc-1bc5o, 2,6-difluoro-bromobenzene, 1-bromo-2,6-diflurobenzene
PubChem CID 123557
IUPAC navn 2-bromo-1,3-difluorobenzene
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2,6-difluorobenzene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Tæthed 1.7100g/mL
Kogepunkt 61.0°C (35.0 mmHg)
Flammepunkt 53°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Lineær formel F2C6H3Br
Brydningsindeks 1.5100 to 1.5120
Mængde 1 g
Formel vægt 192.99
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromo-2,6-difluorobenzene
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.