Få mere at vide
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10114190 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10114190 5 g Glass bottle 5g
10092090 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10114190 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171040050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19393-92-1
MDL nummer MFCD00000574
InChI nøgle UWOIDOQAQPUVOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2,6-dichlorobenzene, 2,6-dichlorobromobenzene, 1,3-dichloro-2-bromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dichloro, 2,6-dichloro-1-bromobenzene, benzene, 1-bromo-2,6-dichloro, pubchem3610, acmc-209exg, 2,6-dichlorobromo benzene, 2,6-dichlorophenyl bromide
PubChem CID 29568
IUPAC navn 2-bromo-1,3-dichlorobenzene
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2, 6-dichlorobenzene
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 64.0°C to 67.0°C
Farve White to Yellow
Kogepunkt 242.0°C (765.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H3BrCl2
Lineær formel BrC6H3Cl2
Mængde 5 g
Beilstein 05, 210
Molekylvægt (g/mol) 225.9
Formel vægt 225.9
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.