Få mere at vide
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462958
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462958 5 g 5g
11452958 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18670.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 167415-27-2
Molekylær formel C6H2BrF2NO2
Molekylvægt (g/mol) 237.99
MDL nummer MFCD00042184
InChI nøgle GJFYMYJYPARISZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,5-difluoronitrobenzene, 4-bromo-2,5-difluoro-1-nitrobenzene, benzene, 1-bromo-2,5-difluoro-4-nitro, buttpark 29\01-58, 1-bromo-2,5-difluoro-4-nitro-benzene, pubchem8498, zlchem 1046, acmc-209dwg, intermediates-zcf02256, ksc495e4h
PubChem CID 2736286
IUPAC navn 1-brom-2,5-difluor-4-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(F)=C(Br)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene
Smeltepunkt 55°C to 57°C
Mængde 5 g
Beilstein 7411347
Formel vægt 237.99
Procent renhed 97%