Få mere at vide
1-brom-2,5-dichlor-3-fluorbenzen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329355
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329355 25 g 25g
11309355 1 g 1g
11319355 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329355 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16713.14
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 202865-57-4
Molekylær formel C6H2BrCl2F
Molekylvægt (g/mol) 243.88
MDL nummer MFCD00142585
InChI nøgle CAYJMDVKWMVOLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloro-3-fluorobromobenzene, 3-bromo-2,5-dichloro-1-fluorobenzene, pubchem3211, acmc-1cm10, #, 2-bromo-6-fluoro-1,4-phenylene dichloride, benzene, 1-bromo-2,5-dichloro-3-fluoro, 1-bromanyl-2,5-bis chloranyl-3-fluoranyl-benzene
PubChem CID 618513
IUPAC navn 1-brom-2,5-dichlor-3-fluorbenzen
SMIL FC1=CC(Cl)=CC(Br)=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzene
Brydningsindeks 1.5757
Mængde 25 g
Formel vægt 243.89
Procent renhed 97%