Få mere at vide
1-Bromo-2,4-dinitrobenzene, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11431056 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11431056 10 g
1 options
Artikelnummer. 11431056 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520234410
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2, 4-dinitrobenzene
CAS 584-48-5
Molekylær formel C6H3BrN2O4
Mængde 10 g
Synonym 2,4-dinitrobromobenzene, 4-bromo-1,3-dinitrobenzene, o,p-dinitrophenyl bromide, 2,4-dinitrophenyl bromide, dnbb, benzene, 1-bromo-2,4-dinitro, 2, 4-dinitrobromobenzene, 1-bromo-2,4-dinitrobenze, unii-4ms3ftw380, ccris 1801
InChI nøgle PBOPJYORIDJAFE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])Br
IUPAC navn 1-brom-2,4-dinitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 247.004
PubChem CID 11441
ChEBI CHEBI:58999
Formel vægt 247.01