Få mere at vide
1-Brom-2,4-dinitrobenzen, 98%
Artikelnummer. 11459917
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459917 25 g 25g
11469917 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11459917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22867.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 584-48-5 | C6H3BrN2O4 | 247,004 g/mol
1-Brom-2,4-dinitrobenzen er blevet brugt til fremstilling af 2,4-dinitrophenol via behandling med KO2-kroneetherkompleks i benzen. Det bruges som substrat i proteinbestemmelse og glutathion S-transferase (GST ) assay af kyllinge- og rotteprostaglandin D2-syntase (PGDS).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-2,4-dinitrobenzen er blevet brugt til fremstilling af 2,4-dinitrophenol via behandling med KO2-kroneetherkompleks i benzen. Det bruges som substrat i proteinbestemmelse og glutathion S-transferase (GST ) assay af kyllinge- og rotteprostaglandin D2-syntase (PGDS).
Opløselighed
Opløselig i vand (delvis blandbar).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 584-48-5
Molekylær formel C6H3BrN2O4
Molekylvægt (g/mol) 247.004
MDL nummer MFCD00041873
InChI nøgle PBOPJYORIDJAFE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11441
ChEBI CHEBI:58999
IUPAC navn 1-brom-2,4-dinitrobenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2,4-dinitrobenzene
Smeltepunkt 70 °C til 73 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN3459
Synonym 2,4-dinitrobromobenzene, 4-bromo-1,3-dinitrobenzene, o,p-dinitrophenyl bromide, 2,4-dinitrophenyl bromide, dnbb, benzene, 1-bromo-2,4-dinitro, 2, 4-dinitrobromobenzene, 1-bromo-2,4-dinitrobenze, unii-4ms3ftw380, ccris 1801
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (delvist blandbart).
Formel vægt 247.01
Procent renhed 98%