Få mere at vide
1-brom-2,4-dimethoxybenzen, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10522921 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10522921 5 mL Glasflaske 5ml
10255280 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10522921 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 134170050
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 17715-69-4
Molekylær formel C8H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 217.06
MDL nummer MFCD00009844
InChI nøgle NIUZVSQOXJIHBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxybromobenzene, 1,3-dimethoxy-4-bromobenzene, 4-bromo-3-methoxyanisole, benzene, 1-bromo-2,4-dimethoxy, 4-bromoresorcinol dimethyl ether, 4-bromoresocinol dimethyl ether, 4-bromo-1,3-dimethoxybenzene, 1-brom-2,4-dimethoxybenzol, pubchem3036, acmc-1c5dw
PubChem CID 87266
IUPAC navn 1-brom-2,4-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(Br)C(OC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2, 4-dimethoxybenzene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 25 °C til 26 °C
Farve Gul
Tæthed 1.5070g/mL
Kogepunkt 153 °C til 155 °C (18,0 mmHg)
Flammepunkt 109 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H3(OCH3)Br
Brydningsindeks 1,5718 til 1,5738
Mængde 5 mL
Beilstein 06, II, 819
Specifik vægtfylde 1.507
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste organiske opløsningsmidler
Formel vægt 217.06
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske