Få mere at vide
1-Bromo-2,4-dimethoxybenzen, 98%
Artikelnummer. 11437087
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11437087 100 g 100g
11427087 25 g 25g
11447087 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14439.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17715-69-4 | C8H9BrO2 | 217,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17715-69-4
Molekylær formel C8H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 217.06
MDL nummer MFCD00009844
InChI nøgle NIUZVSQOXJIHBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxybromobenzene, 1,3-dimethoxy-4-bromobenzene, 4-bromo-3-methoxyanisole, benzene, 1-bromo-2,4-dimethoxy, 4-bromoresorcinol dimethyl ether, 4-bromoresocinol dimethyl ether, 4-bromo-1,3-dimethoxybenzene, 1-brom-2,4-dimethoxybenzol, pubchem3036, acmc-1c5dw
PubChem CID 87266
IUPAC navn 1-brom-2,4-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(Br)C(OC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene
Smeltepunkt 24 °C til 26 °C
Tæthed 1.496
Kogepunkt 153 °C til 155 °C (18 mmHg)
Flammepunkt 113 °C (235 °F)
Brydningsindeks 1.572
Mængde 100 g
Beilstein 1867593
Formel vægt 217.07
Procent renhed 98%