Få mere at vide
1-Bromo-2,4-dimethoxybenzen, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene |
| Smeltepunkt | 24 °C til 26 °C |
| Tæthed | 1.496 |
| Kogepunkt | 153 °C til 155 °C (18 mmHg) |
| Flammepunkt | 113 °C (235 °F) |
| Brydningsindeks | 1.572 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1867593 |
| Formel vægt | 217.07 |
| Procent renhed | 98% |