Få mere at vide
1-brom-2,4-difluorbenzen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468046
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468046 25 g 25g
11478046 100 g 100g
11488046 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468046 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14098.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 348-57-2 | C6H3BrF2 | 192.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 348-57-2
Molekylær formel C6H3BrF2
Molekylvægt (g/mol) 192.99
MDL nummer MFCD00000330
InChI nøgle MGHBDQZXPCTTIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,4-difluoro, 1-bromo-2,4-difluoro-benzene, bromo-2,4-difluorobenzene, 2,4-difluoro-1-bromobenzene, attercop-chm at130629, fr cf de, pubchem2301, 2.4-difluorobromobenzene, acmc-1adm3
PubChem CID 67674
IUPAC navn 1-brom-2,4-difluorbenzen
SMIL FC1=CC=C(Br)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2,4-difluorobenzene
Smeltepunkt -4°C
Tæthed 1.708
Kogepunkt 145°C to 146°C
Flammepunkt 51°C (123°F)
Brydningsindeks 1.505
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1680892
Formel vægt 192.99
Procent renhed ≥98%