Få mere at vide
1-Brom-2,4-difluorbenzen, 98+%
Artikelnummer. 10752851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10752851 10 mL Glasflaske 10ml
10114670 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10752851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 249360100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 348-57-2 | C6H3BrF2 | 192,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 348-57-2
Molekylær formel C6H3BrF2
Molekylvægt (g/mol) 192.99
MDL nummer MFCD00000330
InChI nøgle MGHBDQZXPCTTIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,4-difluoro, 1-bromo-2,4-difluoro-benzene, bromo-2,4-difluorobenzene, 2,4-difluoro-1-bromobenzene, attercop-chm at130629, fr cf de, pubchem2301, 2.4-difluorobromobenzene, acmc-1adm3
PubChem CID 67674
IUPAC navn 1-brom-2,4-difluorbenzen
SMIL FC1=CC=C(Br)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2, 4-difluorobenzene
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -4 °C
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.7080g/mL
Kogepunkt 145 °C
Flammepunkt 51 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H3F2
Brydningsindeks 1,5040 til 1,506
Mængde 10 mL
Specifik vægtfylde 1.708
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 192.99
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-2,4-difluorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.