Få mere at vide
1-Brom-2,4-dichlorbenzen, 98%
Artikelnummer. 11475033
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475033 100 g 100g
11455033 5 g 5g
11465033 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475033 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12298.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 1193-72-2 | C6H3BrCl2 | 225,894 g/mol
1-brom-2,4-dichlorbenzen bruges til at fremstille 2,4,4'-trichlor-biphenyl. Denne reaktion vil kræve aq. Na2CO3 og opløsningsmidler dioxan, ethanol. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-brom-2,4-dichlorbenzen bruges til at fremstille 2,4,4′ -trichlor-biphenyl. Denne reaktion vil kræve aq. Na2CO3 og opløsningsmidler dioxan, ethanol. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1193-72-2
Molekylær formel C6H3BrCl2
Molekylvægt (g/mol) 225.894
MDL nummer MFCD00018333
InChI nøgle ISHYFWKKWKXXPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorobromobenzene, bromo 2--4-dichlorobenzene, 1-bromo-2,4-dichloro-benzene, benzene, 1-bromo-2,4-dichloro, pubchem3608, 2,4-dichlorobromobenze, 2,4-dichloro-bromobenzene, acmc-209a2k, 2,4-dichloro-1-bromobenzene, ksc490m9l
PubChem CID 70947
IUPAC navn 1-brom-2,4-dichlorbenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
Smeltepunkt 26°C to 27°C
Kogepunkt 235°C
Mængde 100 g
Beilstein 1635733
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 225.91
Procent renhed 98%