Få mere at vide
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene |
| Tæthed | 1.738 |
| Kogepunkt | 163°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.437 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 6208648 |
| Formel vægt | 293.01 |
| Procent renhed | 97% |