Få mere at vide
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10093240 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
:
Glass bottle; 5g
Artikelnummer.
10093240 Glass bottle; 5g
1 options
Artikelnummer. 10093240 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 271160050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2, 4, 5-trifluorobenzene
Navn note 99%
CAS 327-52-6
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.8020g/mL
Kogepunkt 143.0°C to 144.0°C
Flammepunkt 55°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H2BrF3
Lineær formel BrC6H2F3
Brydningsindeks 1.4850 to 1.4870
MDL nummer MFCD00000306
Mængde 5g
Beilstein 05, 679
Specifik vægtfylde 1.802
Synonym 2,4,5-trifluorobromobenzene, 2-bromo-1,4,5-trifluorobenzene, benzene, 1-bromo-2,4,5-trifluoro, 1-bromo-2,4,5-trifluoro-benzene, paragos 390205, 5-bromo-1,2,4-trifluorobenzene, fr bf df ee, pubchem2306, acmc-1cs6j, ksc224g3h
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
InChI nøgle DVTULTINXNWGJY-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)F
IUPAC navn 1-bromo-2,4,5-trifluorobenzene
Molekylvægt (g/mol) 210.98
PubChem CID 67597
Formel vægt 210.98
Procent renhed 98%