Få mere at vide
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15512293 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15512293 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 15512293 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 271161000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene
CAS 327-52-6
Smeltepunkt -19.0°C
Tæthed 1.8020g/mL
Kogepunkt 143.0°C to 144.0°C
Flammepunkt 55°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Molekylær formel C6H2BrF3
Lineær formel BrC6H2F3
Brydningsindeks 1.4850 to 1.4870
Mængde 100 g
Beilstein 05,679
Specifik vægtfylde 1.802
Synonym 2,4,5-trifluorobromobenzene, 2-bromo-1,4,5-trifluorobenzene, benzene, 1-bromo-2,4,5-trifluoro, 1-bromo-2,4,5-trifluoro-benzene, paragos 390205, 5-bromo-1,2,4-trifluorobenzene, fr bf df ee, pubchem2306, acmc-1cs6j, ksc224g3h
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
InChI nøgle DVTULTINXNWGJY-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)F
IUPAC navn 1-bromo-2,4,5-trifluorobenzene
Molekylvægt (g/mol) 210.98
PubChem CID 67597
Formel vægt 210.98
Procent renhed 98%