Få mere at vide
1-Bromo-2,3-difluorobenzene, 98%
Artikelnummer. 11497184
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497184 1 g 1g
11407194 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497184 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21585.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38573-88-5 | C6H3BrF2 | 192.991 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38573-88-5
Molekylær formel C6H3BrF2
Molekylvægt (g/mol) 192.991
MDL nummer MFCD00061136
InChI nøgle RKWWASUTWAFKHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluorobromobenzene, 2,3-difluorobrmorobenzene, 1-bromo-2,3-difluoro-benzene, 3-bromo-1,2-difluorobenzene, difluorobromobenzene, pubchem1041, acmc-1aibi, 2,3-diflurobromobenzene, 2,3-difluorophenyl bromide, 2,3-difluoro-1-bromobenzene
PubChem CID 2733260
IUPAC navn 1-brom-2,3-difluorbenzen
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2,3-difluorobenzene
Tæthed 1.724
Kogepunkt 69°C to 70°C (12 mmHg)
Flammepunkt 61°C (141°F)
Brydningsindeks 1.509
Mængde 1 g
Formel vægt 192.99
Procent renhed 98%