Få mere at vide
1-brom-2,3-dichlorbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474977
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474977 100 g 100g
11464977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21904.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56961-77-4 | C6H3BrCl2 | 225.89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56961-77-4
Molekylær formel C6H3BrCl2
Molekylvægt (g/mol) 225.89
MDL nummer MFCD00000536
InChI nøgle HVKCZUVMQPUWSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3-dichloro, benzene, bromodichloro, 2,3-dichloro-1-bromobenzene, 1-bromo-2,3-dichloro-benzene, attercop-chm at113305, bromodichlorobenzene, pubchem3607, monobromodichlorobenzene, acmc-209lv2
PubChem CID 42066
IUPAC navn 1-brom-2,3-dichlorbenzen
SMIL ClC1=CC=CC(Br)=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2,3-dichlorobenzene
Smeltepunkt 56°C to 60°C
Kogepunkt 243°C
Mængde 100 g
Beilstein 2246806
Formel vægt 225.91
Procent renhed 98%