Få mere at vide
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11954551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11954551 1 g 1g
11328480 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11954551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 443840010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 133739-70-5
Molekylær formel C6H2BrF3
Molekylvægt (g/mol) 210.98
MDL nummer MFCD00012232
InChI nøgle XSMLLZPSNLQCQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5-trifluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3,5-trifluoro, 1-bromo-2,3,5-trifluoro-benzene, pubchem2305, acmc-209bte, intermediates-zcf02035, 2,3,5-trifluorobromo benzene, 2,3,5-trifluorophenyl bromide, paragos 390204, benzene,1-bromo-2,3,5-trifluoro
PubChem CID 2736399
IUPAC navn 1-bromo-2,3,5-trifluorobenzene
SMIL FC1=CC(F)=C(F)C(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2, 3, 5-trifluorobenzene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 143°C
Flammepunkt 54°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 210.98
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.