Få mere at vide
1-Bromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene, 99%
Artikelnummer. 11391277
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391277 5 g 5g
11381277 1 g 1g
11301287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11391277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01465.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1646-53-3 | C10H13Br | 213.118 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1646-53-3
Molekylær formel C10H13Br
Molekylvægt (g/mol) 213.118
MDL nummer MFCD00000070
InChI nøgle WJKBPTLQJXKEHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromodurene, 3-bromodurene, 1-bromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene, benzene, 3-bromo-1,2,4,5-tetramethyl, bromdurol, duryl bromide, bromodurene, pract., acmc-1bz04, 2,3,5,6-tetramethylbromobenzene, 1-bromo-2,5,6-tetramethylbenzene
PubChem CID 74240
IUPAC navn 3-brom-1,2,4,5-tetramethylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1C)Br)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene
Smeltepunkt 58°C to 62°C
Kogepunkt 115°C to 120°C (5 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 2207158
Formel vægt 213.12
Procent renhed 99%