Få mere at vide
1-brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411327
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411327 25 g 25g
11491317 1 g 1g
11401327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11411327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24265.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1559-88-2 | C6HBrF4 | 228.97 g/mol
1-brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzen bruges til at fremstille 1,2,4,5-tetrafluor-3-hept-1-ynyl-benzen. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzen bruges til at fremstille 1,2,4,5-tetrafluor-3-hept-1-ynyl-benzen. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1559-88-2
Molekylær formel C6HBrF4
Molekylvægt (g/mol) 228.97
MDL nummer MFCD00000308
InChI nøgle YHAFCGSUIAFUCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorobromobenzene, bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 1-bromo-2,3,5,6-tetrafluorbenzene, benzene, 3-bromo-1,2,4,5-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluoro bromobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorobromo benzene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-bromobenzene, pubchem2196, acmc-1bwvg
PubChem CID 73794
IUPAC navn 3-brom-1,2,4,5-tetrafluorbenzen
SMIL FC1=CC(F)=C(F)C(Br)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
Tæthed 1.883
Kogepunkt 142°C to 144°C
Flammepunkt 53°C (129°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.469
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 228.98
Procent renhed 99%