Få mere at vide
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethan, tech. 90%, stik. med natriumcarbonat
Artikelnummer. p-7044240
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337435 5 g 5g
11347435 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337435 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05406.06
CAS: 54149-17-6 | C5H11BrO2 | 183,05 g/mol
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethan er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-2-(2-methoxyethoxy)ethan er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Ikke blandbar
i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares ved 4 °C. Beskyt mod varme. Opbevares væk fra stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54149-17-6
Molekylær formel C5H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 183.05
MDL nummer MFCD00000238
InChI nøgle HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-2-methoxyethoxy ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxyethane, 1-bromo-3,6-dioxaheptane, ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy, 2-2-methoxyethoxy ethyl bromide, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy-ethane, 1-bromo-2-2-methoxy-ethoxy ethane, mpeg2-br, acmc-1alws, 7-bromo-2,5-dioxaheptane
PubChem CID 123532
IUPAC navn 1-(2-bromethoxy)-2-methoxyethan
SMIL COCCOCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Navn note stabiliseret med natriumcarbonat
Tæthed 1.347
Kogepunkt 156 °C
Flammepunkt 73 °C (163 °F)
Brydningsindeks 1.455
Mængde 5 g
Beilstein 2069579
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 183.05
Procent renhed 90%
Grad Teknisk