Få mere at vide
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde, 97%
Artikelnummer. 15449547
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449547 5 g 5g
15459547 250 mg 250mg
15439547 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52794.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 177947-96-5 | C9H15NO3 | 185.223 g/mol
1-Boc-azetidin-3-carboxaldehyd anvendes som udgangsmateriale i organisk syntese. Det bruges også som mellemprodukt i lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Boc-azetidin-3-carboxaldehyd anvendes som udgangsmateriale i organisk syntese. Det bruges også som mellemprodukt i lægemidler.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med vand og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 177947-96-5
Molekylær formel C9H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 185.223
MDL nummer MFCD06656142
InChI nøgle JVQOZRRUGOADSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-azetidinecarboxaldehyde, 1-boc-3-formylazetidine, 1-boc-azetidine-3-carboxaldehyde, azetidine-3-carboxaldehyde, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl azetidine-3-carboxaldehyde, 3-formylazetidine-1-carboxylic acid tert-butylester, pubchem10136, 1-boc-3-azetidinecarbaldehyde, 1-boc-3-azetidine carboxaldehyde
PubChem CID 10726182
IUPAC navn tert-butyl-3-formylazetidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
Kogepunkt 77°C to 82°C (2mmHg)
Mængde 5 g
Formel vægt 185.22
Følsomhed Air sensitive
Procent renhed 97%