CAS RN 177947-96-5
IUPAC Navn:
tert-butyl 3-formylazetidine-1-carboxylate
Synonymer:
tert-butyl 3-formylazetidine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol):
185.22
Molekylformel:
C9H15NO3
InChi Key:
JVQOZRRUGOADSU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C=O
1
–
1
af
1
Resultater
1
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde, 97%
CAS: 177947-96-5 Molekylær formel: C9H15NO3 Molekylvægt (g/mol): 185.223 MDL nummer: MFCD06656142 InChI nøgle: JVQOZRRUGOADSU-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1-boc-3-azetidinecarboxaldehyde,1-boc-3-formylazetidine,1-boc-azetidine-3-carboxaldehyde,azetidine-3-carboxaldehyde,1-azetidinecarboxylic acid, 3-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester,1-tert-butoxycarbonyl azetidine-3-carboxaldehyde,3-formylazetidine-1-carboxylic acid tert-butylester,pubchem10136,1-boc-3-azetidinecarbaldehyde,1-boc-3-azetidine carboxaldehyde PubChem CID: 10726182 IUPAC navn: tert-butyl-3-formylazetidin-1-carboxylat SMIL: CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C=O