Få mere at vide
1-Bis(4-fluorophenyl)methyl Piperazine, TRC
Artikelnummer. 30134017
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134017 10 g
30133641 25 g
30040767 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134017 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB43487510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27469-60-9
Molekylær formel C17 H18 F2 N2
Molekylvægt (g/mol) 288.34
Synonym 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine, Flunarizine Dihydrochloride Imp. A (EP), Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-, Piperazine, 1-[bis(p-fluorophenyl)methyl]- (8CI), 1-(Di-p-fluorobenzhydryl)piperazine, 4-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine, N-(4,4'-Difluorobenzhydryl)piperazine, N-(Bis(4-fluorophenyl)methyl)piperazine, R 19352, T 841
IUPAC navn 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
SMIL Fc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccc(F)cc3
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C17H18F2N2/c18-15-5-1-13(2-6-15)17(21-11-9-20-10-12-21)14-3-7-16(19)8-4-14/h1-8,17,20H,9-12H2
Formel vægt 288.1438
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.