Få mere at vide
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine, 97%
Artikelnummer. 15491328
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15491328 1 g 1g
15401338 5 g 5g
15411338 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15491328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55173.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 27469-60-9 | C17H18F2N2 | 288.342 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27469-60-9
Molekylær formel C17H18F2N2
Molekylvægt (g/mol) 288.342
MDL nummer MFCD00038660
InChI nøgle TTXIFFYPVGWLSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bis 4-fluorophenyl methyl piperazine, 1-bis-4-fluorophenyl methyl piperazine, 1-4,4'-difluorobenzhydryl piperazine, 4,4'-difluorobenzhydrylpiperazine, 1-bis 4-fluorophenyl methylpiperazine, 1 bis 4-fluorophenyl methyl-piperazine, piperazine, 1-bis 4-fluorophenyl methyl, 4,4'-difluorobenzhydryl piperazine
PubChem CID 152932
IUPAC navn 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
SMIL C1CN(CCN1)C(C2=CC=C(C=C2)F)C3=CC=C(C=C3)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
Smeltepunkt 88°C to 92°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 620754
Formel vægt 288.34
Procent renhed 97%