Få mere at vide
1-Benzyloxy-4-iodobenzen, 98+%
Artikelnummer. 11342887
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342887 25 g 25g
11332887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16092.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 19578-68-8 | C13H11IO | 310,134 g/mol
1-Benzyloxy-4-iodbenzen bruges som en emulgator og som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Benzyloxy-4-iodbenzen bruges som en
emulgator og som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Den er følsom over for lys. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19578-68-8
Molekylær formel C13H11IO
Molekylvægt (g/mol) 310.134
MDL nummer MFCD00079704
InChI nøgle MPWFGAWFTAZWKZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 519671
IUPAC navn 1-iod-4-phenylmethoxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyloxy-4-iodobenzene
Smeltepunkt 60 °C til 64 °C
Kogepunkt 140 °C (1 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 3051495
Følsomhed Lysfølsom
Synonym 1-benzyloxy-4-iodobenzene, 4-benzyloxyiodobenzene, 4-iodobenzyloxybenzene, benzyl 4-iodophenyl ether, benzene, 1-iodo-4-phenylmethoxy, 1-benzyloxy-4-iodo-benzene, benzene,1-iodo-4-phenylmethoxy, acmc-20amon, 4-benzyloxy iodobenzene
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 310.14
Procent renhed ≥98%