Få mere at vide
1-Benzyloxy-4-bromobenzen, 97%
Artikelnummer. 11461417
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461417 25 g 25g
11441417 1 g 1g
11451417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24923.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 6793-92-6 | C13H11BrO | 263,134 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6793-92-6
Molekylær formel C13H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 263.134
MDL nummer MFCD00028016
InChI nøgle OUQSGILAXUXMGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxybromobenzene, 1-benzyloxy-4-bromobenzene, 1-bromo-4-phenylmethoxy benzene, 1-bromo-4-benzyloxybenzene, 4-benzyloxy bromobenzene, 1-benzyloxy-4-bromo-benzene, 1-bromo-4-phenylmethyl oxy benzene, 4-benzyloxy-bromobenzene, p-benzyloxy bromobenzene
PubChem CID 138835
IUPAC navn 1-brom-4-phenylmethoxybenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Smeltepunkt 61°C to 63°C
Kogepunkt 166°C to 167°C (3 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 1371040
Formel vægt 263.14
Procent renhed 97%