Få mere at vide
1-Benzyloxy-3-iodobenzen, 99%
Artikelnummer. 11368406
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368406 1 g 1g
11378406 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17442.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107623-21-2 | C13H11IO | 310,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107623-21-2
Molekylær formel C13H11IO
Molekylvægt (g/mol) 310.13
MDL nummer MFCD01318100
InChI nøgle QMKHOPJXDQAHBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyloxy-3-iodobenzene, 3-iodobenzyloxybenzene, 1-benzyloxy-3-iodo-benzene, benzene,1-iodo-3-phenylmethoxy, benzene, 1-iodo-3-phenylmethoxy, pubchem3066, 3-benzyloxyiodobenzene, acmc-1c7zz, 1-benzyl-oxy-3-iodobenzene
PubChem CID 4228019
IUPAC navn 1-iod-3-phenylmethoxybenzen
SMIL IC1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyloxy-3-iodobenzene
Smeltepunkt 50°C to 51°C
Mængde 1 g
Beilstein 3270112
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 310.14
Procent renhed 99%