Få mere at vide
1-Benzyl-4-methylbenzen, TRC
Artikelnummer. 18091620
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18091620 25 mg
18072530 50 mg
18080010 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091620 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB53516825MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 620-83-7
Molekylær formel C14H14
Molekylvægt (g/mol) 182.26
Synonym 1-Methyl-4-(phenylmethyl)benzene;(4-Methylphenyl)phenylmethane;1-Methyl-4-benzylbenzene;4-Benzyltoluene;4-Methyldiphenylmethane;NSC 75367;Phenyl(p-methylphenyl)methane;Phenyl-p-tolylmethane;p-Benzyltoluene;p-Methylbenzylbenzene;p-Methyldiphenylmethane;p-Tolylphenylmethane;
IUPAC navn 1-benzyl-4-methylbenzen
SMIL Cc1ccc(Cc2ccccc2)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-4-methylbenzene
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14/c1-12-7-9-14(10-8-12)11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3
Formel vægt 182.1096