Få mere at vide
1-Benzyl-3-pyrrolin, 98%
Artikelnummer. 11308856
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308856 1 g 1g
11318856 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19496.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6913-92-4 | C11H13N | 159,232 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6913-92-4
Molekylær formel C11H13N
Molekylvægt (g/mol) 159.232
MDL nummer MFCD00012324
InChI nøgle LRFHKHHUKGZIGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-pyrroline, 1-benzyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole, n-benzylpyrroline, n-benzyl-3-pyrroline, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro-1-phenylmethyl, maleimide-related compound 16, l-benzyl-3-pyrroline, n-benzyl 3-pyrroline, 1-benzylpyrroline
PubChem CID 561506
IUPAC navn 1-benzyl-2,5-dihydropyrrol
SMIL C1C=CCN1CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-3-pyrroline
Tæthed 0.837
Kogepunkt 60°C (1 mmHg)
Flammepunkt 92°C (197°F)
Brydningsindeks 1.542
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 111101
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 159.23
Procent renhed ≥98%