Få mere at vide
1-Benzyl-3-pyrrolidinone, 98%
Artikelnummer. 11434200
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434200 5 g 5g
11424200 1 g 1g
11485463 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434200 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13426.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 775-16-6 | C11H13NO | 175.231 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 775-16-6
Molekylær formel C11H13NO
Molekylvægt (g/mol) 175.231
MDL nummer MFCD00005342
InChI nøgle DHGMDHQNUNRMIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-pyrrolidinone, n-benzyl-3-pyrrolidinone, 1-phenylmethyl-3-pyrrolidinone, 1-benzyl-3-pyrrolidone, 1-benzyl-pyrrolidin-3-one, 1-benzyl pyrrolidin-3-one, 3-pyrrolidinone, 1-phenylmethyl, benzyl-3-pyrrolidinone, pubchem10007, n-benzylpyrrolid-3-one
PubChem CID 69890
IUPAC navn 1-benzylpyrrolidin-3-one
SMIL C1CN(CC1=O)CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-3-pyrrolidinone
Tæthed 1.091
Kogepunkt 77°C to 78°C (0.01 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Formel vægt 175.23
Procent renhed 98%