Få mere at vide
1-Benzyl-3-methylbenzen, TRC
Artikelnummer. 30138270
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138270 1 g
30133923 500 mg
30006075 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138270 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5354931G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 620-47-3
Molekylær formel C14H14
Molekylvægt (g/mol) 182.27
Synonym 1-Methyl-3-(phenylmethyl)benzene;3-Benzyltoluene;3-Methyldiphenylmethane;Phenyl(m-methylphenyl)methane;Phenyl-m-tolylmethane;m-Benzyltoluene;m-Methyldiphenylmethane;m-Tolylphenylmethane;alpha-Phenyl-m-xylene;
IUPAC navn 1-benzyl-3-methylbenzen
SMIL Cc1cccc(Cc2ccccc2)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyl-3-methylbenzene
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H14/c1-12-6-5-9-14(10-12)11-13-7-3-2-4-8-13/h2-10H,11H2,1H3
Formel vægt 182.1096